Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Fisherbrand™ pH Indikatorpapiere erzeugen eine eindeutige Farbe, die dann in bestimmten Intervallen mit der Farbskala abgeglichen wird, um einfache und zuverlässige Messwerte zu erhalten. Diese gebrauchsfertigen Indikatorpapierrollen werden aus hochwertigem Filterpapier in verschiedenen pH-Bereichen hergestellt.
27.35 CHF - 28.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
---|---|
Farbanzeige | Farbskalenrad |
Format | Rolle |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH-Messung |
Enthält | 1 Kunststoff-Dosierrad, 1 Farbskala, 4 Rollen mit Indikatorpapier |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15384174
|
Fisherbrand™
90207.204231 |
4 bis 7 | 0.3 pH | N/A | ||||||
15374174
|
Fisherbrand™
90205.204231 |
0.5 bis 5.5 | pH 0.5 |
28.60 CHF
4 Einheiten |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15314184
|
Fisherbrand™
90213.204231 |
9 bis 13 | pH 0.5 | N/A | ||||||
15304184
|
Fisherbrand™
90212.204231 |
8 bis 10 | 0.2 / 0.3 / 0.4 pH |
27.35 CHF
4 Einheiten |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
PH-Indikatorpapiere sind in vielen Anwendungen Standard für einfache, schnelle und genaue pH-Messungen. Die Papierrollen werden in Kunststoffspenderrollen geliefert, um eine einfache Verwendung zu ermöglichen: Einfach abreißen, eintauchen und ablesen. (Bei schwachen oder gepufferten Lösungen platzieren Sie den Streifen an der Seite eines Glasteströhrchens, gießen die Testlösung hinein und lesen das Ergebnis durch das Glas ab.)
- Lieferung in Kunststoffrollen für langfristige Stabilität und Schutz vor Umweltbedingungen
- Die Farbskala passt perfekt zur Reaktionsfarbe des Papiers und ermöglicht so eine einfache und genaue Messung
- Das Indikatorpapier ist immer gebrauchsfertig und kann in jede Länge geschnitten werden
- Das ISO9001-Qualitätskontrollschema gewährleistet optimale Qualität und Zuverlässigkeit
Spezifikation
ISO 9001 | |
Rolle | |
1 Kunststoff-Dosierrad, 1 Farbskala, 4 Rollen mit Indikatorpapier | |
pH-Indikatorpapier | |
5 m | |
7 mm |
Farbskalenrad | |
pH-Messung | |
4 Each | |
16.4 ft. | |
0.28 Zoll |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Jahre