Learn More
Cytiva pH-Durchflusszelle
Marke:  Cytiva 18-1112-92
Artikelnummer. 11380232
  • 1400.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
PH-Durchflusszelle, einschließlich Blindelektrode, mit runder Spitze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Durchflusszelle
Perfluorogummi (FFKM), Titan (Ti), Polytetrafluorethylen (PTFE)
pH-Durchflusszelle, einschließlich Blindelektrode, mit runder Spitze
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva pH-Durchflusszelle > Max. Fließrate: 100 ml/m in.