Beschreibung
- Erhältlich in einer flachen Box, damit sie in die Tasche passen
- Die Farbskala auf der Teststreifenbox ermöglicht einen genauen Vergleich mit der Farbentwicklung auf dem Teststreifenpad
- Der hydrophobe Kunststoffgriff schützt den Anwender vor den Proben und ermöglicht pH-Tests in engen und tiefen Gefäßen
- Der Indikator ist kovalent auf die Pads aufgeklebt und blutet nicht in die Probe aus – kann unbegrenzt ohne Kontamination in der Probe gelassen werden
Spezifikation
1.7 to 3.8 | |
100 Pk. | |
ph Test Strips |
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH-Fix Teststreifen, 1,7-3,8 > pH-Fix Teststreifen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur