Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke: Jenway™ 99960-42
343.90 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
- Deutlich verkürzte Antwortzeiten
- Weit größere Reproduzierbarkeit
- Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Nachfüllbare Umweltkombination mit kugelförmigem Endstück | |
Messungen bei niedrigen Temperaturen oder in Lösungen mit niedriger Ionenstärke, Universal-pH-Messung und Accurate QC oder Forschungsarbeit | |
Glas | |
0 °C bis 50 °C |
12 mm | |
12 x 120 mm (Durchm. x L) | |
120 mm | |
0 bis 11 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ pH-Elektrode > Elektrodentyp: nachfüllbare Umweltkombination mit kugelförmigem Endstück; Verbindungsstück:BNC; für Messungen bei niedrigen Temperaturen oder in Lösungen mit niedriger Ionenstärke, Universal-pH-Messung und genaue QK oder Forschungsarbeit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur