Learn More
Lagerungslösung für pH-Elektroden
BIOPHARMA
Reagecon™ pH Electrode Storage Solution ist eine 3-M-KCl-Lösung, die nach der Reinigung bzw. längerer Nichtverwendung der Elektrode einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisteen soll und präzise Messwerte von pH-Werten und Referenzelektroden liefert.
Marke:  Reagecon ESS5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11533182
  • 48.65 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ansprechverhalten, Genauigkeit und Lebensdauer von pH-Elektroden lassen sich durch ordnungsgemäße Handhabung, Reinigung und Lagerung erheblich verbessern. Diese Lösungen wurden für die routinemäßige Wartung von Geräten entwickelt und sind sicher für die Verwendung mit empfindlichen Elektroden. Lösungen zur Elektrodenlagerung bestehen aus Kaliumchlorid, enthalten keine Silberionen und eignen sich für alle Blueline-Elektroden.
Spezifikation
Spezifikation
Kaliumchlorid-Lösung, ohne Silberion
pH- und Referenzelektroden, alle Blueline Elektroden
500 ml
3 mol/l KCl
Lagerungslösung für Elektroden
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lagerungslösung für pH-Elektroden > Menge: 500 ml