Learn More
Fülllösung für pH-Elektrode, 4 M KCl gesättigt mit AgCl, Jenway™
Schutz und Pflege von pH-Elektroden
Marke:  Jenway 99959-61
Artikelnummer. 11480579
  • 130.00 CHF / 150 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Lagerungslösung für pH-Elektroden
  • 150 ml-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
ph Electrode Fill Solution
4 M KCl, AgCl gesättigt
150 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fülllösung für pH-Elektrode, 4 M KCl gesättigt mit AgCl, Jenway™ >