Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit DIN-Anschluss
Diese pH-Elektrode ist ideal für die Messung kleiner pH-Volumina geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 5573501-003I
Beschreibung
- pH-Elektroden mit Durchmessern von 6 oder 8 mm für Messungen in geringen Volumen
- Elektrolyt-KCl 4M + AgCl
Spezifikation
DIN | |
80 °C (max.) | |
115 mm |
Glas | |
pH-Elektrode | |
6 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit DIN-Anschluss > Durchmesser: 6mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur