Learn More
Fisherbrand™ pH -Elektrode, BNC-Verbindungsstück mit BNC-Epoxidgehäuse, 1 m-Kabel
Allzweck-pH-Elektrode. Die Fisherbrand™ pH-Elektrode mit BNC-Stecker mit 1 m Kabel eignet sich für viele übliche Probenarten einschließlich wässriger Proben und Trinkwasser.
Marke:  Fisherbrand™ 5733526-003B
Artikelnummer. 11706358
  • 56.95 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Epoxidgehäuse
  • Enthält Gelelektrolyt
  • Kabel: 1 m
  • Verbindungsstück: BNC
  • Allgemeine Anwendungen/Anwendungen vor Ort
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Elektrolyt: Gel
0 bis 13
120 x 12 mm
BNC Epoxid
0 °C bis 80 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH -Elektrode, BNC-Verbindungsstück mit BNC-Epoxidgehäuse, 1 m-Kabel >