Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode mit 1 m Festkabel
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marke: SI Analytics™ 285105127
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
DIN | |
A-Glas | |
pH-Mikro-Kombinationselektrode | |
Speerspitze | |
96 mm | |
5 mm |
Platinmembran | |
7.0 ± 0.3 | |
Ag/AgCl | |
−5 bis +100 °C | |
1 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode mit 1 m Festkabel > dimConnectorTypes: DIN-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur