Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Sensorerkennung
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Sensorerkennung ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
270.07 CHF - 406.00 CHF
Spezifikation
Material | A-Glass |
---|---|
pH-Bereich | 0 to 14 |
Typ | pH Combination Electrode |
Internes Bezugssystem | Silamid™ |
Membran | Sphere |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15125077
|
SI Analytics™
285130275 |
DIN and 4 mm Banana Plug | Platinum |
395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10680802
|
SI Analytics™
285129525 |
SMEK Plug Head | Platinum Diaphragm | ||||||
10434831
|
SI Analytics™
285104541 |
DIN +4 mm-Bananenstecker | Platinmembran |
406.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
A-Glass | |
pH Combination Electrode | |
Sphere | |
120 mm |
0 to 14 | |
Silamid™ | |
-5°C to +100°C | |
12 mm |