Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Sensorerkennung
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Sensorerkennung ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marke:  SI Analytics™ 285104541
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10434831
  • 406.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN +4 mm-Bananenstecker
A-Glas
pH-Kombinationselektrode
Kugel
-5 bis 100 °C
12 mm
Platinmembran
0 bis 14
Silamid™
N 1042 A
120 mm