Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Steckkopf und festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marca: SI Analytics™ 285100059
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Especificaciones
Steckkopf, ohne Kabel | |
A-Glas | |
pH-Kombinationselektrode | |
Kugel | |
-5 bis + 100 °C | |
12 mm |
Schliffdiaphragma | |
0 bis 14 | |
Silamid™ | |
N 64 | |
170 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode > LengthMetric:170mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido