Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Steckkopf und festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marke: SI Analytics™ 285102549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
Steckkopf | |
H-Glas | |
pH-Kombinationselektrode | |
Kugel | |
0 °C bis 100 °C | |
12 mm |
Keramikmembran | |
0 bis 14 | |
Silamid™ | |
H 6180 | |
320 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode > LengthMetric:320mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur