Learn More
Jenway™ pH-Pufferlösung
Mit einer Reihe von pH-Puffern zur Pflege Ihrer Jenway pH-Elektroden. Jenway™ pH-Pufferlösung bietet außerdem eine Reihe von speziell auf Ihre Sonde zugeschnittenen Aufbewahrungslösungen und Fülllösungen.
Marke:  Jenway 16156-89
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11460479
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Bietet eine Reihe von pH-Puffern zur Pflege Ihrer Jenway™ pH-Elektroden. Außerdem gibt es eine Reihe von speziell auf Ihre Sonde zugeschnittenen Aufbewahrungslösungen und Fülllösungen.
Spezifikation
Spezifikation
Für pH-Elektroden
Flüssigkeits-
Beutel
7
10 x 12 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ pH-Pufferlösung > Menge: 120 ml