Learn More
pH-Puffer-Standard, pH 4.01, 6.87 und 9.1
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
60 Ampullen
Beschreibung
- Mit Herstellungszertifikat
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.01 g/cm3 |
pH | 4.01, 6.87 und 9.18 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 60 Ampullen |
Zusammensetzung | Wasser, Kaliumhydrogenphthalat |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | FIOLAX™ Ampullen |
Sterilität | Steril |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Puffer-Standard, pH 4.01, 6.87 und 9.1 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur