Learn More
pH-Pufferlösung, pH 5 Artikelnummer.: 12850317
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
pH-Pufferlösung, pH 5
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12850317 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Artikelnummer. 12850317
Marke: Reagecon 105025MF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Quecksilberfreie Puffer bei 25 °C (pH-Wert 4 und pH-Wert 10 sind farbig) mit längerer Haltbarkeit. Wird mit detailliertem Analysezertifikat geliefert, das die Rückverfolgbarkeit auf NIST beschreibt Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt
Spezifikation
Farbe Transparent
pH 5
Menge 1 l
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Pufferlösung, pH 5 >