Learn More
pH 9.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
38.10 CHF - 92.80 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten |
---|---|
pH | pH 9.00 ± 0.01-pH-Einheiten bei 25 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11454559
![]() |
Reagecon
109025 |
1 l |
38.10 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11464559
![]() |
Reagecon
509025 |
5 l |
92.80 CHF
5 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten | |
pH 9.00 ± 0.01-pH-Einheiten bei 25 °C | |
Flüssig | |
HDPE-Flasche GL45 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 9.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon