Learn More
pH 5.5 Monobasic/Dibasic Kaliumphosphat gepufferte Eluenten gemäß United States Pharmacopeia (USP), Reagecon
Anwenderfreundlicher, getesteter, zertifizierter, NIST-rückführbarer und lagerstabiler gepufferter Eluent.
Marke: Reagecon USP8905
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gepufferter Eluent für Chromatographie, gepufferte Eluent mobile Phase
- Entwickelt, formuliert und spezifiziert gemäß den Anforderungen der United States Pharmacopeia
- NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
pH 5.5 ± 0.02 pH-Einheiten | |
500 ml | |
Flasche aus HDPE GL45 | |
Mobile Phase Eluent |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 5.5 Monobasic/Dibasic Kaliumphosphat gepufferte Eluenten gemäß United States Pharmacopeia (USP), Reagecon > 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur