Learn More
Masterflex™ Gewindeadapter aus PFA, Stecknippel
Schnelle und einfache Montage beim Anschluss eines NPT-Außengewindes an einen Schlauchanschluss.
57.60 CHF - 63.25 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | PFA |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Produkttyp | Schlauchtülle |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11709337
|
Masterflex™
06383-93 |
1/4 NPTM x 3/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser | 1/4 in. NPTM |
63.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11719337
|
Masterflex™
06383-94 |
3/8 NPTM x 3/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser | 3/8 in. NPTM | N/A | ||||||
Beschreibung
- Zum Verbinden von Flüssigkeitswegen ohne Werkzeuge
- Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 x | |
Schlauchtülle |
PFA | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Gewindeadapter aus PFA, Stecknippel