Learn More
Bohlender™ PFA-Scrubber-Flaschen
Temperaturbeständigkeit von -200 °C bis +250 °C.
Marke:  Bohlender™ A118-01
Artikelnummer. 10363881
  • 492.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flasche aus PFA, Oberseite aus PFTE mit zwei Gewindeanschlüssen
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Standard-PTFE-Fritte hat eine Porengröße von ca. 3 μm und wird mit einem M8x1-Gewinde auf das Steigrohr geschraubt
  • FDA-Konformität
  • Unzerbrechlich für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
  • Fritte leicht austauschbar
  • Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Spülflasche
3 μm
175 mm
FDA
PFA-Flasche, PTFE-Oberteil
Standard-Fritte
60 mm
Anschluss für Schläuche 2 x 6 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bohlender™ PFA-Scrubber-Flaschen > Kapazität:250 ml