Learn More
VITLAB™ Probendose, PFA, 30ml, H=54mm, D=38mm, mit Schraubkappe GL40
VITLAB™ Transparent PFA Sample Containers with Screw Cap are ideal for sample collection, as well as the transport and storage of samples. Supplied individually packaged in PE bags, they are autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285 (restrictions may apply).
Marke: VITLAB™ 130297
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Probenahme, Transport und Lagerung von Proben. Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit von -200°C bis +260°C.Volumen: 30mL
Gewinde: 40 GL
φ/H: 38/54mm
Spezifikation
Probenbehälter | |
No | |
Nicht steril | |
1 oz. | |
DIN EN 285 (Restrictions May Apply) | |
PFA | |
Screw Cap | |
38 mm | |
2.1 in. | |
Screw Cap |
Yes | |
PFA | |
Autoclavable | |
30 mL | |
Transparent | |
GL 40 | |
Durchsichtig | |
Sample Collection, Transport, and Storage | |
54 mm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Probendose, PFA, 30ml, H=54mm, D=38mm, mit Schraubkappe GL40 > Fassungsvermögen:Gehäuse 30mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur