missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ VITLAB™ PFA-Rundkolben
Die VITLAB™ PFA-Rundbodenkolben bestehen aus PFA, das besonders für die Spurenanalyse geeignet ist. Sie verfügen über eine hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C und sind autoklavierbar.
Marke: BrandTech™ 107897
92.51 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparent
- Hals mit NS 29/32
- Geeignet als Sicherheitskolben
- Zur Verwendung mit Rotationsverdampfern (Betrieb bei Raumtemperatur) zum Auffangen von destillierter Flüssigkeit.
- Hohe thermische und chemische Beständigkeit
Spezifikation
250 ml | |
Geeignet für die Anwendung in der Spurenanalyse | |
Autoklavierbar |
PFA (Perfuoroalkoxy-Alkane) | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur