Learn More
Savillex™ PFA.Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen
45.00 CHF - 166.00 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11922165
|
Savillex™
60002401 |
13,7 mm |
45.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11997495
|
Savillex™
60001183 |
2 mm |
166.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11962175
|
Savillex™
60003301 |
15,7 mm |
62.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Gewindekappe für Mikroröhrchen | |
PFA |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Savillex™ PFA.Schraubverschlüsse für Mikroröhrchen