Learn More
Bohlender™ PFA-Dose, 7ml
Marke:  Bohlender™ A130-01
Artikelnummer. 10480801
  • 62.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Spezifikation
1Pk.
7 mL
Gefäße
37 mm
32 mm
Durchscheinend
PFA
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ PFA-Dose, 7ml > Kapazität: 7 ml