Learn More
Petrolether, Pure, (Petroleumbenzin mit <15 % N-Hexan), Fisher Chemical Artikelnummer.: 10335810
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Petrolether, Pure, (Petroleumbenzin mit <15 % N-Hexan), Fisher Chemical
Product Code. 10335810 Shop All Fisher Chemical Products
25 L, Metallbehälter, 25 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Unit Size:
2.50 Liter
25 Liter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10335810
Marke: Fisher Chemical P/1360/25
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Petrolether, Pure, (Petroleumbenzin mit <15 % N-Hexan)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8032-32-4
MDL-Nummer 81849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifications
Farbe Farblos
Siedepunkt 38°C
Menge 25 L
Verpackung Metallbehälter
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleum Ether, (petroleum spirit with
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Naphtha, petroleum,hydrotreated light
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Petrolether, Pure, (Petroleumbenzin mit <15 % N-Hexan), Fisher Chemical >