Learn More
Riedel-de Haën Petroleum Ether CHROMASOLV™
Click to view available options
Menge:
7 L
45 L
Packungsgröße:
45 Liter
7 Liter
Beschreibung
- For gas chromatography (GC).
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petroleum ether |
pH | Not applicable |
Schmelzpunkt | No data available |
CAS Min. % | ≥50.00% |
Farbe | Farblos |
CAS Max. % | ≤100.00% |
Dichte | 0.65 g/cm3 (20°C) |
Siedepunkt | 40°C to 60°C (1.013 hPa) |
Menge | 7 L |
Flammpunkt | -30°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Riedel-de Haën Petroleum Ether CHROMASOLV™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur