Learn More
Petrolether, ACS-Reagenz, Siedebereich 40-60 °°C, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petroleum ether |
Dichte | 0.6500g/mL |
Siedepunkt | 40.0°C to 65.0°C |
Menge | 25 L |
Flammpunkt | −45°C |
Verpackung | Metallfass |
Brechungsindex | 1.3660 to 1.3710 |
Relative Dichte | 0.65 |
Viskosität | 0.45 mm2/s (25°C) |
Merck Index | 14, 5489 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2529167 | Analysenzertifikat | 07/05/2025 | 180210050,180210250,180210010,180210025 |
2531206 | Analysenzertifikat | 07/05/2025 | 180210050,180210250,180210010,180210025 |
2533575 | Analysenzertifikat | 07/05/2025 | 180210050,180210250,180210010,180210025 |
2522854 | Analysenzertifikat | 10/01/2025 | 180210050,180210250,180210010,180210025 |
BS24/091 | Analysenzertifikat | 24/12/2024 | 180210050,180210250,180210010,180210025 |
Sicherheit und Handhabung
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.