Learn More
Petrolether 60/80, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353207
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Petrolether 60/80, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353207
1000 mL
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11353207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13734.AU
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird hauptsächlich von Pharmaunternehmen und im Herstellungsprozess verwendet. Leichter Kohlenwasserstoff, der hauptsächlich als unpolares Lösungsmittel verwendet wird. Die Extraktion des Luftanteils aus Ageratum-Conyzoiden in Petrolether spielt eine wesentliche Rolle für die Isolierung von Sigmasterol und Beta-Sitosterol. Rohölgeist und Methanolextrakte spielen auch eine wichtige Rolle für die Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität von Stammrinde, Blättern und Wurzeln von Ficus thoningii.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Entzündbar, unter Umständen feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8032-32-4
MDL-Nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether 60/80
Dichte 0.672
Siedepunkt 60°C to 80°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt −10°C (14°F)
Geruch Petroleum-like
UN-Nummer UN1268
Merck Index 14,5489
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2493628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Chargennummer10176136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Chargennummer10140515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Chargennummer10225911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Chargennummer10125929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether 60/80
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Petroleum ether
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Petrolether 60/80, Thermo Scientific Chemicals >