Learn More
Petrolether60-80 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan <50 %, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Beschreibung
C6H14, CAS-Nummer 64742-49-0, Dimethylpropylmethan, unii-49ib0u6mld, Isohexan, 1,1-Dimethylbutan, 2-Methylpentan, 2-Methylpentan, 2-Methylpentan, iso-Hexan, Methylpentan, Pentan, 2-Methyl, 2,5L, 60 Grad C, farblos, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-Methylpentan, 81849, 86,178
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petroleum Ether |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 60°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 155 hPa |
Viskosität | 0.52/s at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range 60-80°C
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Petrolether60-80 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan <50 %, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur