Learn More
Petrolether60-80 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan <50 %, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10284102
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Petrolether60-80 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan <50 %, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10284102 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 L, Kunststoffbeschichtete Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10284102
Marke: Fisher Chemical P/1800/PB17
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
C6H14, CAS-Nummer 64742-49-0, Dimethylpropylmethan, unii-49ib0u6mld, Isohexan, 1,1-Dimethylbutan, 2-Methylpentan, 2-Methylpentan, 2-Methylpentan, iso-Hexan, Methylpentan, Pentan, 2-Methyl, 2,5L, 60 Grad C, farblos, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-Methylpentan, 81849, 86,178
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-49-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
IUPAC-Name Petrolether
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum Ether
Farbe Farblos
Siedepunkt 60°C
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 155 hPa
Viskosität 0.52/s at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 60-80°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Petrolether60-80 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan <50 %, Fisher Chemical >