Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit
Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit electrodes and chambers for ex vivo tissues gene or drug delivery.
1735.00 CHF - 2125.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 |
---|---|
Material | Platin |
Produktlinie | BTX-Elektroporation |
Produkttyp | Elektroporationszubehör |
Spannung | 0 bis 200 V |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Abstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Abstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15427340
|
BTX™
450507 |
15 mm |
2125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15407340
|
BTX™
450505 |
5 mm |
1735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Simple and easy to use
- Available in 5 and 15 mm
- Reusable, lab-grade Pyrex glass and two platinum electrodes
Spezifikation
ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 | |
BTX-Elektroporation | |
0 bis 200 V | |
10 μs bis 100 ms | |
Unsteril | |
Rechteckwelle |
Platin | |
Elektroporationszubehör | |
Petrischalenelektrodenkammer und Elektroden | |
Je 1 | |
Bananenstecker auf Mikrograbber |