Learn More
BTX™ Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit
Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit electrodes and chambers for ex vivo tissues gene or drug delivery.
Marke: BTX™ 450507
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfache Bedienung
- Erhältlich in 5 und 15 mm
- Wiederverwendbares Pyrex-Glas in Laborqualität und zwei Platinelektroden
Spezifikation
Für die Ex-vivo-Gewebeverabreichung oder Medikamentenverabreichung mit großen oder einzigartig geformten Gewebeproben | |
Platin | |
Elektroporationszubehör | |
Petrischalen-Platinelektrode für Gewebekammerkit, 15 mm-Spalt | |
0,3 cm | |
Petrischalenelektrodenkammer und Elektroden | |
8 mm | |
Je 1 | |
15 mm | |
5 mm | |
Bananenstecker auf Mikrograbber |
ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 | |
BTX-Elektroporation | |
0 bis 200 V | |
0,2 in. | |
Quadratisch | |
0,39 in. | |
10 μs bis 100 ms | |
0,59 in. | |
0,59 in. | |
Unsteril | |
Rechteckwelle |