missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Adapter-Set aus PETP
Marke: BUCHI 048778
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PETP | |
20mm dia., 16mm test tubes | |
12 Pack |
Adapter Set | |
Seals |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BUCHI Adapter-Set aus PETP > For use with: 20mm dia., 16mm test tubes
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur