Learn More
Isofield™ Peta 230 Non-Sterile Earloop Cleanroom Facemasks with Clip - ISO Class 4/5 Compatible
Isofield Peta is ISO Class 4 compatible. The Peta is also fitted with a convenient clip to adapt to your SOP. The individually packed Peta has excellent bacterial and particle filtration efficiency, and an excellent choice for GMP Grade C/D environments.
Marke: Isofield™ 60210
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
- Non-sterile earloop cleanroom facemask with clip
- 230 mm length with malleable nose strip
- 3-layer non-woven configuration
- Highly efficient bacterial and particle filtration
- Particle Shedding (Helmke Drum) Category I
- Individually packed to maintain low CFU count
- Pouches printed with IPA resistant ink to maintain traceability
Spezifikation
Cleanroom Face Mask | |
Earloops | |
Wide | |
Pleated |
White | |
Polyethylene, Polypropylene | |
Non-sterile |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isofield™ Peta 230 Non-Sterile Earloop Cleanroom Facemasks with Clip - ISO Class 4/5 Compatible > Size: Wide
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur