Learn More
Bochem™ Stößel
Bochem™ Stößel ist ein 140 mm langer Edelstahl-Stößel für den Einsatz mit einem Edelstahlmörtel.
Marke: Bochem™ 8936
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Edelstahlmörsern
Spezifikation
24 bis 28 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
Mörser | |
140 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Stößel > Länge:140mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur