Learn More
Buerkle™ Stößel
Buerkle™ Stößel mit einer harten, abriebfesten Oberfläche.
Marke: Buerkle™ 8253-0145
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Melamin
- Abriebfeste Oberfläche
Spezifikation
Ja | |
Melamin | |
150 mm |
Stößel | |
Geeignet für Lebensmittel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Stößel > Länge: 150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur