Learn More
Pestizid-Mix 7, SPEX CertiPrep™
Verwenden Sie diese organischen zertifizierten Referenzmaterialien für eine Vielzahl von HPLC/GC/LC-Anwendungen. Spex CertiPrep™ Pestizidmix 7 mit 8 Verbindungen in Acetronitril ist ideal für Pestizid-Screening, Lebensmittelsicherheit und QuEChERS-Anwendungen.
Marke:  SPEX Certiprep SPXPR-7
Artikelnummer. 16340488
  • 236.00 CHF / 1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Pestizidmix 7 mit 8 Verbindungen in Acetronitril
  • Erhältlich und verkauft in 1 ml-Ampullen, die mit einem voretikettierten Transfer-/Aufbewahrungsfläschchen geliefert werden
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pestizid-Mix 7, SPEX CertiPrep™ > Pestizidmix 7 mit 8 Verbindungen in Acetronitril