Learn More
Pestizid-Mix 4, SPEX CertiPrep™
Verwenden Sie diese organischen zertifizierten Referenzmaterialien für eine Vielzahl von HPLC/GC/LC-Anwendungen. Spex CertiPrep™ Pestizidmix 4 mit 15 Verbindungen in Acetronitril ist ideal für Pestizid-Screening, Lebensmittelsicherheit und QuEChERS-Anwendungen.
Marke: SPEX Certiprep SPXPR-4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pestizidmix 4 mit 15 Verbindungen in Acetronitril
- Erhältlich und verkauft in 1 ml-Ampullen, die mit einem voretikettierten Transfer-/Aufbewahrungsfläschchen geliefert werden
Spezifikation
Epn Dichlorvos Edifenphos Ethion Fenitrothion Ethyl parathion Methyl parathion |
|
99.1 98.8 97.5 99.5 98 99 99.6 99.5 99.5 99.2 99.2 99.5 98 99.5 98 |
|
100 μg/mL | |
323.304 g/mol 220.976 g/mol 310.371 g/mol 384.476 g/mol 277.234 g/mol 291.261 g/mol 263.207 g/mol 183.166 g/mol 274.404 g/mol 278.328 g/mol 304.345 g/mol 350.59 g/mol 437.148 g/mol 248.185 g/mol 265.911 g/mol |
Glasampulle | |
C14H14NO4PS C4H7Cl2O4P C14H15O2PS2 C9H22O4P2S4 C9H12NO5PS C10H14NO5PS C8H10NO5PS C4H10NO3PS C8H19O2PS3 C10H15O3PS2 C12H21N2O3PS C9H11Cl3NO3PS C12H4Cl2F6N4OS C12H6F2N2O2 C8Cl4N2 |
|
1 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pestizid-Mix 4, SPEX CertiPrep™ > Pestizidmix 4 mit 15 Verbindungen in Acetronitril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur