Learn More
Pestizid-Mix 3, SPEX CertiPrep™
Verwenden Sie diese organischen zertifizierten Referenzmaterialien für eine Vielzahl von HPLC/GC/LC-Anwendungen. Spex CertiPrep™ Pestizidmix 3 mit 15 Verbindungen in Acetronitril ist ideal für Pestizid-Screening, Lebensmittelsicherheit und QuEChERS-Anwendungen.
Marke:  SPEX Certiprep SPXPR-3
Artikelnummer. 16300488
  • 268.00 CHF / 1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Pestizidmix 3 mit 15 Verbindungen in Acetronitril
  • Erhältlich und verkauft in 1 ml-Ampullen, die mit einem voretikettierten Transfer-/Aufbewahrungsfläschchen geliefert werden
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pestizid-Mix 3, SPEX CertiPrep™ > Pestizidmix 3 mit 15 Verbindungen in Acetronitril