Learn More
Pestizid-Mix 10, SPEX CertiPrep™
Verwenden Sie diese organischen zertifizierten Referenzmaterialien für eine Vielzahl von HPLC/GC/LC-Anwendungen. Spex CertiPrep™ Pestizidmix 10 mit 15 Verbindungen in Acetronitril ist ideal für Pestizid-Screening, Lebensmittelsicherheit und QuEChERS-Anwendungen.
Marke:  SPEX Certiprep SPXPR-10
Artikelnummer. 16380478
  • 248.00 CHF / 1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Beschreibung
  • Pestizidmix 9 10 mit 15 Verbindungen in Acetronitril
  • Erhältlich und verkauft in 1 ml-Ampullen, die mit einem voretikettierten Transfer-/Aufbewahrungsfläschchen geliefert werden
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pestizid-Mix 10, SPEX CertiPrep™ > Pestizidmix 10 mit 15 Verbindungen in Acetronitril