Learn More
Perylen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10357060
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Perylen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10357060
Marke: Thermo Scientific Acros 130070010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198-55-0
Summenformel C20H12
Molekulargewicht (g/mol) 252.31
MDL-Nummer MFCD00004142
InChI-Schlüssel CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
IUPAC-Name Perylen
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perylene
Schmelzpunkt 277.0°C to 280.0°C
Farbe Ocker bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 05, I, 363
Merck Index 15, 7299
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ether, alcohol,, soluble in benzene, toluene,, very soluble in cs2, chloroform, acetone, very sparingly soluble in petroleum ether
Formelmasse 252.31
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Perylen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >