Learn More
Perylen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382006
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Perylen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382006
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11382006
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03047.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.316 g/mol
Perylene is used as a fluorescent and a chemiluminescent agent in the cytochemistry of membranes. It serves as a blue-emitting dopant material in organic light emitting diodes. It finds application as an organic photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perylen wird als Fluoreszenz- und Chemolumineszenzmittel in der Zytochemie von Membranen verwendet. Es dient als blau emittierendes Dotiermaterial in organischen Leuchtdioden. Es findet Anwendung als organischer Fotoleiter.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Kohlenstoffdisulfid und Benzol. Schwer löslich in Alkohol und Ethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198-55-0
Summenformel C20H12
Molekulargewicht (g/mol) 252.316
MDL-Nummer MFCD00004142
InChI-Schlüssel CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
IUPAC-Name Perylen
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perylene
Schmelzpunkt 276°C to 280°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1911335
Merck Index 14,7184
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,carbon disulfide and benzene. Slightly soluble in alcohol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 252.32
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/04/2022 Catalog NumberL03047.06,L03047.03
ChargennummerY18A037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL03047.06,L03047.03
Chargennummer10237199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL03047.06,L03047.03
Chargennummer10162536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL03047.06,L03047.03
ChargennummerT02H037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL03047.06,L03047.03
Name des Produkts
Perylen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >