Learn More
Peroxyessigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Peroxyacetic acid |
Schmelzpunkt | -44.0°C |
Dichte | 1.1300g/mL |
Siedepunkt | 105.0°C |
Flammpunkt | 62°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Summenformel | C2H4O3 |
Menge | 500 mL |
Relative Dichte | 1.13 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in sulfuric acid, freely soluble in alcohol and ether |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Peroxyessigsäure, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur