Learn More
Peroxyessigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10629884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
500 Milliliter
Oxidationsreagenz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-21-0, 7722-84-1, 64-19-7
InChI-Schlüssel KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC-Name Ethanperoxosäure
SMILES CC(=O)OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Peroxyacetic acid
Schmelzpunkt -44.0°C
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 105.0°C
Flammpunkt 62°C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C2H4O3
Menge 25 mL
Fieser 01,785; 02,307; 03,219; 04,372; 05,505; 06,452; 08,386; 11,402; 12,378
Merck Index 15,7263
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in sulfuric acid, freely soluble in alcohol and ether
Molekulargewicht (g/mol) 76.05
Formelmasse 76.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Peroxyessigsäure, Thermo Scientific Chemicals >