Learn More
Cole-Parmer™ Peroxide-Cured Silicone Tubing
Flexible tubing offers long shelf life and resists kinking and tearing.
62.40 CHF - 154.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS, ADCF |
---|---|
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Material | Rubber |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.62 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30178800
|
Cole-Parmer™
50121-43 |
1/8 in. | 1/4 in. |
62.40 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30178803
|
Cole-Parmer™
50121-44 |
3/16 in. | 5/16 in. |
69.80 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30178804
|
Cole-Parmer™
50121-45 |
1/4 in. | 3/8 in. |
77.25 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30178805
|
Cole-Parmer™
50121-46 |
3/8 in. | 1/2 in. |
89.20 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30178801
|
Cole-Parmer™
50121-47 |
3/16 in. | 7/16 in. |
112.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30178806
|
Cole-Parmer™
50121-48 |
1/4 in. | 1/2 in. |
125.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30178802
|
Cole-Parmer™
50121-49 |
3/8 in. | 5/8 in. |
154.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Exhibits good heat, cold, ozone, UV, and abrasion resistance
- Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications
- Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
RoHS, ADCF | |
Rubber | |
7.62 m | |
-56°C | |
Very Flexible | |
204°C |
Not Autoclavable | |
25 ft. | |
-70°F | |
Clear | |
400°F | |
Tubing |
This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.