Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefin Label Cartridges for BMP™21 Series Printers
PermaSleeve™ Polyolefin Label Cartridges fit snugly around wires for identification and protection. Industrial Grade – Extreme temperature resistance, UV resistant, Chemical resistant, Fuel and Oil resistant, Self-extinguishing.
73.95 CHF - 93.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Etiketten-Kassette |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker |
Material | Polyolefin |
Print Technology | Thermotransfer |
Länge (angloamerikanisch) | 7 ft. |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11513894
|
Brady™
110925 |
Schwarz | 0,439 in. | 11.15 mm |
84.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11503894
|
Brady™
110924 |
Schwarz | 0,18 in. | 4.572 mm |
73.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11523894
|
Brady™
110926 |
Weiß | 0,3 in. | 16.38 mm |
93.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Fade-resistant and flame-retardant
- Heat-shrinkable to 3:1 shrink ratio
- Available in continuous cut-to-length format
- Use with BMP21, BMP21-Plus printers
- For electrical contractors, panel builders, automation technicians and industrial professionals
Panel Identification, Wire and Cable Marking
Compliance
RoHS-konform, UL-anerkannt, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA-anerkannt
Spezifikation
Etiketten-Kassette | |
Polyolefin | |
7 ft. |
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
2.13 m |