Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefin Label Cartridges for BMP™21 Series Printers
PermaSleeve™ Polyolefin Label Cartridges fit snugly around wires for identification and protection. Industrial Grade – Extreme temperature resistance, UV resistant, Chemical resistant, Fuel and Oil resistant, Self-extinguishing.
Marke:  Brady™ 110925
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11513894
  • 84.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fade-resistant and flame-retardant
  • Heat-shrinkable to 3:1 shrink ratio
  • Available in continuous cut-to-length format
  • Use with BMP21, BMP21-Plus printers
  • For electrical contractors, panel builders, automation technicians and industrial professionals
Panel Identification, Wire and Cable Marking
†Not compatible with the ID PAL™ printer
Compliance
RoHS-konform, UL-anerkannt, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA-anerkannt
Spezifikation
Spezifikation
Etiketten-Kassette
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker
Thermotransfer
0,439 in.
11.15 mm
PermaSleeve Hitzeschrumpfschlauch aus Polyolefin für BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL
Ein
UL-Zulassung gemäß UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1); SAE-AS-81531
Schwarz
Polyolefin
7 ft.
2.13 m
7 x 0,439 in. (2,13 m x 11,15 mm)
Matt
-55 °C° bis 135 °C