Learn More
Cytiva Peristaltikpumpe
Die Einkanal-Peristaltikpumpe kombiniert reproduzierbare Durchflussraten mit einfacher Bedienung. Die Cytiva Peristaltikpumpe kann als unabhängige Einheit oder In Verbindung mit programmierbaren Fraktionssammlern genutzt werden.
Marke:  Cytiva 18-1110-91
Artikelnummer. 11340142
  • 4370.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Merkmale
  • Durchfluss mit geringer Pulsierung von 0.6 bis 500 ml/h,
  • Automatische Druckplatte für einfachen Austausch der Schläuche
  • Maximum- und Umkehrfluss-Funktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stützstab/P-1, 2 Silikonschläuche mit Innendurchmesser von jeweils 1 mm, 2.1 mm, 3.1 mm, 6 Schlauchverbinder, Leitfaden zur Durchflussgeschwindigkeit, Inbusschlüssel 3 mm, O-Ring-Sicherung und Sicherung.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Peristaltikpumpe > Typ:Peristaltik