Learn More
Periodsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11434387
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Periodsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434387
1000g
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1000g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11434387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20433.0B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Periodic acid is used as a component for glycoprotein stains. It serves as a pharmaceutical and synthetic intermediate and is used in silk screen printing. It acts as an oxidizing agent especially in the cleavage of 1,2 diols to prepare dialdehydes. It has selective oxidation powers which makes it an ideal reagent for the reclamation of silk screens in the printing industry. It finds application in life sciences for the analysis of intracellular polysaccharides like glycogen, starch and cellulose. Furthermore, it is used in oxidation reactions converting sulfides into sulfones, catalyzed by chromium(VI) oxide and oxidation reactions converting alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Periodsäure wird als Komponente für die Glykoproteinfärbung verwendet. Sie dient als pharmazeutisches und synthetisches Zwischenprodukt und wird im Siebdruck verwendet. Sie fungiert als Oxidationsmittel, insbesondere bei der Spaltung von 1,2 Diolen zur Herstellung von Dialdehyden. Sie verfügt über selektive Oxidationskräfte und ist damit das ideale Reagenz für die Rückgewinnung von Siebdrucken in der Druckindustrie. Sie findet Anwendung in den Biowissenschaften bei der Analyse intrazellulärer Polysaccharide wie Glykogen, Stärke und Cellulose. Darüber hinaus wird sie bei Oxidationsreaktionen, die Sulfide in Sulfone umwandeln, katalysiert durch Chrom(VI)-oxid, und Oxidationsreaktionen verwendet, die Alkohole in Aldehyde und Ketone umwandeln.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkoholen.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, starken Basen und Dimethylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Summenformel H5IO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
MDL-Nummer MFCD00011344
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC-Name Pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-Jod
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Periodic acid
pH 1,2
Schmelzpunkt 126°bis 130 °C
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Menge 1000g
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,7171
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohols.
Formelmasse 227.94
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Periodsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >