Learn More
Liebherr™ Performance Upright Fridge/Freezer for Professional Use
Secure, long-lasting and energy-efficient fridge/freezer storage for non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Professional Fridge/Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr™ build-quality you can rely on.
2690.00 CHF - 2990.00 CHF
Spezifikation
Typ | Foodservice Range |
---|---|
Capacity (Metric) Freezer | 187 L |
Capacity (Metric) Refrigerator | 267 L |
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) | -9°C to -26°C |
Temperaturbereich (Kühlschrank) | 1°C to 15°C |
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung außen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung außen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30002895
|
Liebherr™
FCFCVG4002 |
Stainless Steel |
2990.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30002899
|
Liebherr™
FCFVG4002 |
Powder-coated Steel |
2690.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Professional upright fridge/freezer for general purpose storage.
- Reach-in
- 1-section
- Width: 600 mm
- Climate class (energy directive): 5
- Fridge section with fan-assisted refrigeration.
- Freezer section with SmartFrost static cooling system (manual defrost)
- 4 adjustable wire shelves, 3 transparent freezer drawers.
- Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options.
- Door lock, reversible hinges, self-closing doors with 90° dwell position, antimicrobial lever handles.
Spezifikation
Foodservice Range | |
267 L | |
1°C to 15°C | |
Self-closing | |
4 | |
Automatisch (Kühlgerät), manuell (Gefriergerät) | |
R 290 | |
Schrank | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
220/240 V |
187 L | |
-9°C to -26°C | |
Fridge: ± 3 K, Freezer: ± 5 K | |
2 (2 compartments) | |
CFC-free | |
SmartCoolingHub | |
ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis Gold | |
80 mm/100 mm Castors Optional | |
2.0 A | |
50 Hz |